Drukuj
Diglycidyl ether 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
383130050 383130010
ACRO383130050EA 1260 PLN
ACRO383130050 ACRO383130010
Diglycidyl ether 95%
Diglycidyl ether
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.143 g/mol
Temp. Wrzenia: 260 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00080479
Numer CAS: 2238-07-5
Jednostka: 2922
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %