Drukuj
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine, 1-[2-(Morpholin-4-yl)-ethyl]-piperazine
367140050 367140010
ACRO367140050EA 1690 PLN
ACRO367140050 ACRO367140010
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Appearance: White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid
Formuła: C₁₀H₂₁N₃O
Temp. Wrzenia: 82…84 °C (,5mbar)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191217
Numer CAS: 4892-89-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %