Drukuj
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Dichlorophenethyl Alcohol
350770050 350770010
ACRO350770050EA 702 PLN
ACRO350770050 ACRO350770010
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₈H₈Cl₂O
Temp. Wrzenia: 165 °C (14 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800673
Numer CAS: 35364-79-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %