Drukuj
tripolifosforan sodu 85% tech., czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
218670025 218675000
ACRO218670025EA 1600 PLN
ACRO218670025 ACRO218675000
tripolifosforan sodu 85% tech., czysty
tripolifosforan sodu
Formuła: Na₅O₁₀P₃
Temp. topnienia: 622 °C
Gęstość: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003514
Numer CAS: 7758-29-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥80 %