Drukuj
Chlorophenol red sodium salt, rozpuszczalny w wodzie, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
216310100 216310500
ACRO216310100EA 316 PLN
ACRO216310100 ACRO216310500
Chlorophenol red sodium salt, rozpuszczalny w wodzie, czysty
Chlorophenol red sodium salt
CAS No.: 123333-64-2
Formuła: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151199
Numer CAS: 123333-64-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) (575 nm, 0.1 N NaOH) ca. 1200
Visual transition interval from pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple)