Drukuj
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methylnadic Anhydride, Methylnadic anhydride, Nadic Methyl Anhydride, Methyl-3,6-endomethylenetetrahydrophthalic Anhydride
216270010 216272500 216270051
ACRO216270010EA 720 PLN
ACRO216270010 ACRO216272500 ACRO216270051
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) 95%
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers)
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 275 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,23 g/cm³
Temp. Zapłonu: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167036
Numer CAS: 25134-21-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %