Drukuj
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
215980050 215980010 215980250
ACRO215980050EA 685 PLN
ACRO215980050 ACRO215980010 ACRO215980250
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₆H₁₉NOSi₂
Temp. Wrzenia: 78…80 °C (100 mmHg)
Gęstość: 0,83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008266
Numer CAS: 22737-37-7
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %