Drukuj
Allyl methacrylate 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methacrylic Acid Allyl Ester
215875000 215870025
ACRO215875000EA 390 PLN
ACRO215875000 ACRO215870025
Allyl methacrylate 98% stabilised
Allyl methacrylate
CAS No.: 96-05-9
Formuła: C₇H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 144 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008592
Numer CAS: 96-05-9
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 250 ppm MEHQ
Acids ≤0.05 %