Drukuj
Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DMA
215840010 215842500 215840051
ACRO215840010EA 814 PLN
ACRO215840010 ACRO215842500 ACRO215840051
Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu 99% stabilised
Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu
Formuła: C₈H₁₅NO₂
Temp. topnienia: –50 °C
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008589
Numer CAS: 2867-47-2
Jednostka: 2522
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 750 to 2000 ppm MEHQ