Drukuj
Kwas (S)-(+)-2-aminomasłowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
215380010 215380050
ACRO215380010EA 232 PLN
ACRO215380010 ACRO215380050
Kwas (S)-(+)-2-aminomasłowy 98%
Kwas (S)-(+)-2-aminomasłowy
Formuła: C₄H₉NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064415
Numer CAS: 1492-24-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.2° to +23° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %