Drukuj
Aldosterone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
215360050 215360250 215361000
ACRO215360050EA 650 PLN
ACRO215360050 ACRO215360250 ACRO215361000
Aldosterone 98%
Aldosterone
CAS No.: 52-39-1
Formuła: C₂₁H₂₈O₅
MW: 360.45 g/mol
Temp. topnienia: 166.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051136
Numer CAS: 52-39-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +162° (20°C, 589 nm) (c=0.1, CHCl3)