Drukuj
Rhodamine B base 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, inner salt, 9-(2-Carboxylatophenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium, Ethaminium, N-(9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene)-N-ethyl)-, hydroxide, inner salt
215230250 215231000
ACRO215230250EA 468 PLN
ACRO215230250 ACRO215231000
Rhodamine B base 97%
Rhodamine B base
CAS No.: 509-34-2
Formuła: C₂₈H₃₀N₂O₃
MW: 442.559 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066967
Numer CAS: 509-34-2
Jednostka: 3077
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink to red to violet Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥96.0 %
UV Lambda max 542 to 546 nm (in methanol)