Iron(III) hexacyanoferrate(II), czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
215210250
215211000
ACRO215210250EA
315
PLN
ACRO215210250
ACRO215211000
Iron(III) hexacyanoferrate(II), czysty
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
CAS No.: 14038-43-8
Formuła:
C₁₈Fe₇N₁₈ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135663 Numer CAS: 14038-43-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark blue Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |