Drukuj
Indigotrisulphonic acid potassium salt
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
215170010 215170050 215170250
ACRO215170010EA 257 PLN
ACRO215170010 ACRO215170050 ACRO215170250
Indigotrisulphonic acid potassium salt
Indigotrisulphonic acid potassium salt
CAS No.: 67627-18-3
Formuła: C₁₆H₇K₃N₂O₁₁S₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013160
Numer CAS: 67627-18-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Molar extinction coefficient ≥ 17000 (250 - 256 nm)