Drukuj
Starch (from potato) dla biochemii, do elektroforezy, hydrolysed
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
215121000 215125000
ACRO215121000EA 287 PLN
ACRO215121000 ACRO215125000
Starch (from potato) dla biochemii, do elektroforezy, hydrolysed
Starch
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-25-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤20 %
Gel strength passes test
Residue after ignition ≤1 %