Drukuj
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium 3-hydroxybutanoate, DL-3-Hydroxybutyric acid Sodium salt
215010250 215011000
ACRO215010250EA 773 PLN
ACRO215010250 ACRO215011000
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate
CAS No.: 150-83-4
Formuła: C₄H₈O₃
MW: 126.09 g/mol
Temp. topnienia: 161…167 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00016716
Numer CAS: 150-83-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %