Drukuj
Chlorhexidine diacetate hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
214980050 214980250
ACRO214980050EA 311 PLN
ACRO214980050 ACRO214980250
Chlorhexidine diacetate hydrate 98%
Chlorhexidine diacetate hydrate
Appearance: White to off-white Powder
Formuła: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀·2C₂H₄O₂·xH₂O
Temp. topnienia: 153…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150042
Numer CAS: 206986-79-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3.5 % (105°C)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)