Drukuj
4-Amino-2-mercaptopyrimidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Aminopyrimidine-2-thiol, 4-Amino-2-sulphanylpyrimidine
214770010 214770050
ACRO214770010EA 291 PLN
ACRO214770010 ACRO214770050
4-Amino-2-mercaptopyrimidine 97%
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Formuła: C₄H₅N₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006075
Numer CAS: 333-49-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %