Drukuj
Xanthotoxin 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one, 8-Methoxypsoralen, Methoxsalen
214150010 214150050
ACRO214150010EA 325 PLN
ACRO214150010 ACRO214150050
Xanthotoxin 99%
Xanthotoxin
Appearance: White to cream Powder or crystals or needles
Formuła: C₁₂H₈O₄
MW: 216.19 g/mol
Temp. topnienia: 143…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005009
Numer CAS: 298-81-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 % (on anhydrous substance)