Drukuj
Glycyrrhizic acid monoammonium salt 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Monoammonium glycyrrhizinate, Glycyrrhizin monoammonium salt, Glycyrrhizin, ammonium salt
213750250 213751000 213750100
ACRO213750250EA 506 PLN
ACRO213750250 ACRO213751000 ACRO213750100
Glycyrrhizic acid monoammonium salt 98+%
Glycyrrhizic acid monoammonium salt
CAS No.: 53956-04-0
Formuła: C₄₂H₆₅NO₁₆
MW: 839.97 g/mol
Temp. topnienia: 209 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00167400
Numer CAS: 53956-04-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6.0 % (K.F.)
Heavy metals ≤20 ppm
Sulfated ash ≤0.2 %
Related substances ≤10.0 % 18-alpha-glycyrrhizic acid (HPLC)
Specific optical rotation +49.0° to +54.0° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH 50% v/v) (on anhydrous substance)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (on anhydrous substance)