Solvent Blue 38, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
212170250
212171000
ACRO212170250EA
393
PLN
ACRO212170250
ACRO212171000
Solvent Blue 38, czysty
Solvent Blue 38
CAS No.: 1328-51-4
Formuła:
C32H12CuN8Na2O6S2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00071424 Numer CAS: 1328-51-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Blue Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |