Drukuj
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
211830100 211831000
ACRO211830100EA 231 PLN
ACRO211830100 ACRO211831000
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate 98%
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formuła: C₆H₉Na₂O₆P
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149080
Numer CAS: 66778-08-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 12 to 16 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %