Drukuj
Thioflavin T
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
211760250 211761000 211760050
ACRO211760250EA 554 PLN
ACRO211760250 ACRO211761000 ACRO211760050
Thioflavin T
Thioflavin T
CAS No.: 2390-54-7
Formuła: C₁₇H₁₉ClN₂S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011944
Numer CAS: 2390-54-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to golden to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 mg/ml in methanol) Clear to slightly hazy yellow to yellow-green
UV Lambda max 409 to 415 nm (10 mg/l in water)