Drukuj
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
211140500 211142500
ACRO211140500EA 573 PLN
ACRO211140500 ACRO211142500
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide 97%
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide
CAS No.: 17524-05-9
Formuła: C₁₀H₁₄MoO₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011506
Numer CAS: 17524-05-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to grey-green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %