Drukuj
Lawesson's reagent 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4- dithiadiphosphetane, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-Disulphide
210890250 210891000 210895000
ACRO210890250EA 268 PLN
ACRO210890250 ACRO210891000 ACRO210895000
Lawesson's reagent 99%
Lawesson's reagent
CAS No.: 19172-47-5
Formuła: C₁₄H₁₄O₂P₂S₄
MW: 404.45 g/mol
Temp. topnienia: 228…231 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005171
Numer CAS: 19172-47-5
Jednostka: 3134
ADR: 4.3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 226 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %