Drukuj
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
210341000 210340050 210345000
ACRO210341000EA 2110 PLN
ACRO210341000 ACRO210340050 ACRO210345000
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
CAS No.: 443-48-1
Formuła: C₆H₉N₃O₃
Temp. topnienia: 159…163 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009750
Numer CAS: 443-48-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %