Drukuj
Di(N-succinimidyl) carbonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
209600250 209600050
ACRO209600250EA 1280 PLN
ACRO209600250 ACRO209600050
Di(N-succinimidyl) carbonate 98%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formuła: C₉H₈N₂O₇
MW: 256.17 g/mol
Temp. topnienia: 190 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009767
Numer CAS: 74124-79-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %