Drukuj
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether), 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
209580100 209580500
ACRO209580100EA 249 PLN
ACRO209580100 ACRO209580500
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98%
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₈H₂₂O₂Si₂
MW: 206.43 g/mol
Temp. Wrzenia: 165…166 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009640
Numer CAS: 7381-30-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %