Drukuj
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) acetate, Bis(acetato)bis(triphenylphosphine)palladium(II), Diacetatobis(triphenylphosphine)palladium(II)
209270010 209270050
209270010.EA 380 PLN
209270010. 209270050.
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate 99%
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Appearance: Yellow Powder
Formuła: C₄₀H₃₆O₄P₂Pd
MW: 749.09 g/mol
Temp. topnienia: 136 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010013
Numer CAS: 14588-08-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥14 % (Pd)