Drukuj
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
208750010 208750050
ACRO208750010EA 825 PLN
ACRO208750010 ACRO208750050
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
CAS No.: 50525-27-4
Formuła: C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149670
Numer CAS: 50525-27-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %