Drukuj
Absorbent CO2, 20-30 mesh, wydajność: 40-50%, produkt Arthur H. Thomas Company, Ascarite(II)®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
208095000 208090025 208091000
ACRO208095000EA 2270 PLN
ACRO208095000 ACRO208090025 ACRO208091000
Absorbent CO2, 20-30 mesh, wydajność: 40-50%, produkt Arthur H. Thomas Company, Ascarite(II)®
Eksykatory Wkłady osuszające
CAS No.: 81133-20-2
MDL No.: MFCD00132264
UN: 1823
Hazard Class: 8
Packing group: II
GHS Symbols: GHS05
Appearance: Beige to light brown Granules
Storage Temperature: Ambient
Signal word: Danger