Drukuj
Pochłaniacz CO2, 8 do 20 mesh, produkt Arthur H. Thomas Company, Ascarite(II)®.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
208085000 208080025 208081000
ACRO208085000EA 2110 PLN
ACRO208085000 ACRO208080025 ACRO208081000
Pochłaniacz CO2, 8 do 20 mesh, produkt Arthur H. Thomas Company, Ascarite(II)®.
Eksykatory Wkłady osuszające
CAS No.: 81133-20-2
MDL No.: MFCD00132264
UN: 1823
Hazard Class: 8
Packing group: II
GHS Symbols: GHS05
Appearance: Brown Granules
Storage Temperature: Ambient
Signal word: Danger