Drukuj
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
207450100 207451000
ACRO207450100EA 212 PLN
ACRO207450100 ACRO207451000
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 99%
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
CAS No.: 5619-04-5
Formuła: C₄H₁₀ClNO₃
Temp. topnienia: 130…135 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012593
Numer CAS: 5619-04-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %