Drukuj
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
207320050 207320250 207321000
ACRO207320050EA 435 PLN
ACRO207320050 ACRO207320250 ACRO207321000
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
(±)-Propranolol hydrochloride
CAS No.: 318-98-9
Formuła: C₁₆H₂₁NO₂·HCl
Temp. topnienia: 163…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012558
Numer CAS: 318-98-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 166 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %