Drukuj
Procainamide hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
207300250 207301000
ACRO207300250EA 481 PLN
ACRO207300250 ACRO207301000
Procainamide hydrochloride 99%
Procainamide hydrochloride
CAS No.: 614-39-1
Formuła: C₁₃H₂₂ClN₃O
Temp. topnienia: 166…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012998
Numer CAS: 614-39-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %