Drukuj
Papaverine hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
207220050 207220250 207221000
ACRO207220050EA 345 PLN
ACRO207220050 ACRO207220250 ACRO207221000
Papaverine hydrochloride 99%
Papaverine hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formuła: C₂₀H₂₁NO₄·HCl
Temp. topnienia: 226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012745
Numer CAS: 61-25-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %