Drukuj
Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
206835000 206830050
ACRO206835000EA 542 PLN
ACRO206835000 ACRO206830050
Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Allylpalladium(II) chloride dimer
CAS No.: 12012-95-2
Formuła: C₆H₁₀Cl₂Pd₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00044874
Numer CAS: 12012-95-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals
Assay ≥56.7 % (Pd)