Drukuj
Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: K-Selectride
205471000 205478000
205471000.EA 995 PLN
205471000. 205478000.
Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Potassium tri-sec-butylborohydride
Appearance: Clear light yellow Solution
Formuła: C₁₂H₂₇BK
Gęstość: 0,91 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009324
Numer CAS: 54575-49-4
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Solution (May darken on storage)
Strength ≥1 M