Drukuj
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
204960010 204960050
ACRO204960010EA 456 PLN
ACRO204960010 ACRO204960050
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 99%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
CAS No.: 3251-69-2
Formuła: C₅H₇ClN₂O₂
Temp. topnienia: 218…222 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012698
Numer CAS: 3251-69-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 225 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %