Hydroxy naphthol blue disodium salt ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
204880050
204881000
204885000
ACRO204880050EA
151
PLN
ACRO204880050
ACRO204881000
ACRO204885000
Hydroxy naphthol blue disodium salt ACS
Hydroxy naphthol blue disodium salt
CAS No.: 165660-27-5
Formuła:
C₂₀H₁₂N₂O₁₁S₃·2Na Temp. topnienia: 274 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004075 Numer CAS: 165660-27-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Blue to dark purple Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Suitability | (for Ca determination) Passes test |