Drukuj
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride, 3-Amino-DL-alanine Hydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
204670050 204670250
ACRO204670050EA 573 PLN
ACRO204670050 ACRO204670250
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
CAS No.: 54897-59-5
Formuła: C₃H₈N₂O₂
MW: 140.57 g/mol
Temp. topnienia: 222…226 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012884
Numer CAS: 54897-59-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %