Sodium glycinate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
204591000
204595000
ACRO204591000EA
411
PLN
ACRO204591000
ACRO204595000
Sodium glycinate 99%
Sodium glycinate
CAS No.: 6000-44-8
Formuła:
C₂H₄NNaO₂ Temp. topnienia: 197…201 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00062543 Numer CAS: 6000-44-8 Numer WE (dawny EINECS): 227-842-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to white to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.5 % (K.F.) |
UV transmittance | ≥94.0 % (c=5, H2O, 400 nm) 1 cm cell |
pH | 11.1 to 12.0 (10 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |