Drukuj
Cyclophosphamide monohydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
203960010 203960050 203960250
ACRO203960010EA 392 PLN
ACRO203960010 ACRO203960050 ACRO203960250
Cyclophosphamide monohydrate 97%
Cyclophosphamide monohydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Formuła: C₇H₁₇Cl₂N₂O₃P
Temp. topnienia: 49…53 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149395
Numer CAS: 6055-19-2
Jednostka: 3464
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
Water 5.5 to 7.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (ELSD)