Drukuj
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate
203800050 203800250
ACRO203800050EA 322 PLN
ACRO203800050 ACRO203800250
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formuła: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 62 °C (11 mmHg)
Gęstość: 0.98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009122
Numer CAS: 20201-24-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %