Drukuj
Vinblastine sulphate 96.0-102.0%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
203450050 203450250
ACRO203450050EA 531 PLN
ACRO203450050 ACRO203450250
Vinblastine sulphate 96.0-102.0%
Vinblastine sulphate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formuła: C₄₆H₆₀N₄O₁₃S
Temp. topnienia: 267 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00082457
Numer CAS: 143-67-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC 96.0 to 102.0 %