Drukuj
Amberlite® IRA-900 (Cl) resin_ion-exchange
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Amberlite®, IRA-900 chloride form, Amberlite® IRA-900
202315000 202310025 202311000
ACRO202315000EA 494 PLN
ACRO202315000 ACRO202310025 ACRO202311000
Amberlite® IRA-900 (Cl) resin_ion-exchange
Amberlite® IRA-900 (Cl)
CAS No.: 9050-97-9
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132712
Numer CAS: 9050-97-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to beige to light brown Beads
Particle size ≤3.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.650 to 0.820 mm
Uniformity coefficient ≤1.8
Moisture holding capacity 58 to 64 % (Cl-)
Total volume capacity ≥1.0 eq/l (Cl-)