Drukuj
Amberlite® XAD4
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
202231000 202235000 202230025
ACRO202231000EA 295 PLN
ACRO202231000 ACRO202235000 ACRO202230025
Amberlite® XAD4
Amberlite® XAD4
CAS No.: 9003-69-4
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132704
Numer CAS: 9003-69-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Beads
Particle size ≤5.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.490 to 0.690 mm
Uniformity coefficient ≤2.0
Moisture holding capacity 54.0 to 60.0 %
Ponceau dye test ≤1.0
Sodium chloride (NaCl) 20.0 to 32.0 g/l