Drukuj
Amberlyst® A-21 ion-exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
202170010 202172500
ACRO202170010EA 948 PLN
ACRO202170010 ACRO202172500
Amberlyst® A-21 ion-exchange resin
Amberlyst® A-21
Appearance: Light brown =<1.80
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145842
Numer CAS: 9049-93-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown Beads
Particle size ≤2.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.490 to 0.690 mm
Uniformity coefficient ≤1.80
Moisture holding capacity 52.0 to 62.0 % (free base)
Total volume capacity ≥1.3 eq/l (free base)