Drukuj
Amberlyst® 15, suchy ion-exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
202140250 202145000 202140025
ACRO202140250EA 169 PLN
ACRO202140250 ACRO202145000 ACRO202140025
Amberlyst® 15, suchy ion-exchange resin
Amberlyst® 15
Appearance: Beads
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145841
Numer CAS: 9037-24-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beads
Water ≤1.5 %
Particle size ≤1.0 % (< 0.300 mm)
Total weight capacity ≥4.70 eq/kg (H)