Drukuj
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide, Eschenmoser's Salt
201010100 201010500
ACRO201010100EA 572 PLN
ACRO201010100 ACRO201010500
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide 97%
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide
Appearance: Cream to yellow Crystalline powder
Formuła: C₃H₈IN
MW: 185.01 g/mol
Temp. topnienia: 219 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011810
Numer CAS: 33797-51-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %